Läs mer
Thermo Scientific™ TSG Kylskåp för allmänna ändamål - förpackade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17137738 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
400 l
700 l
1500 l
Dörr stil:
Glas
Solid
Pluggtyp:
EU
Europa
UK
Produktkod. 17137738
Brand: Thermo Scientific™ TSG1500REGBW
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TSG-serien av kylskåp för allmänna ändamål är byggda med den prestanda, säkerhet och kvalitetsfunktioner du har förväntat dig av Thermo Scientific™ .
De Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratoriekylskåp är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
Kylskåp för allmänna ändamål i TSG-serien är designade med ditt laboratorium i åtanke, och kombinerar prestanda, säkerhet och kvalitet som krävs för dagliga laboratorieapplikationer.
  • Brett utbud av storlekar från 400 L till 1500 L dubbeldörr
  • Glasdörr (trippelruta) och solida dörrkonfigurationer
  • Whisper ganska operation< 50 dBA
  • Vitmålad in- och exteriör
  • Adaptiv avfrostning
  • Temperatur, dörr på glänt och strömavbrott (med batteribackup) larm.
  • Låg värmeeffekt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås
  • LED interiörbelysning
  • Gröna kolväten köldmedier
  • Fjärralarmkontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG-serien för allmänt bruk för laboratoriekylskåp
Kapacitet (metrisk) 1500 l
Temperaturområde 2 °C till 10 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R290
Dörr stil Glas
Antal dörrar 2
Hyllor 8 Justerbar
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Skåpsmaterial Stål
Exteriör finish Målat stål
Interiör Målat stål
Certifikat och efterlevnad CE
Hjul Ja
Kontrolltyp Digital mikroprocessor
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 36 månader
Avfrosta Adaptiv avfrostning
Förpackningstyp Förpackad
Övervakningsalternativ Larm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mått (D x B x H) Inredning 690 x 1300 x 1510 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 837 x 1440 x 2082 mm
Pluggtyp UK
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner Energieffektiv
Fraktvikt (metrisk) 283 kg