Läs mer
Thermo Scientific™ Underbänkskylskåp i TSG-serien
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ TSG-serien, som drivs av solid state-kylteknik, har designats för att möta de rigorösa och krävande behoven inom hälsovård, forskning och industriella tillämpningar där solid prestanda krävs.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring-standard, TSG-serien kan hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSG-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
Nyckelfunktioner hos TSG505 underliggande kylskåp:
- Solid state kylteknik
- Viska tyst drift som leder till en bekvämare arbetsmiljö som stödjer kliniska behov och vårdbehov
- Ökad kapacitet på grund av färre kylkomponenter gör att du kan lagra mer på mindre utrymme
- Energy Star-klassad prestanda betyder lägre driftskostnader
- Gröna köldmedier som stödjer globala initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser
- Full larmuppsättning, inklusive hög/låg temperatur, dörren på glänt och strömförsörjning uppfyller inte kraven för medicinsk förvaring
- Fjärrlarmkontakter på TSG505, stödjer krav på forskning för övervakning
Garanti: varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 5,5 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 156 L |
| Temperaturområde | 2 °C till 9 °C |
| Dörr stil | Glas |
| Antal dörrar | 1 |
| Gångjärnssida | Höger |
| Hyllor | 3 |
| Exteriör finish | Pulverlackerad CRS |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UL |
| Stil | Underbänk |
| Show More |