Läs mer
Thermo Scientific™ TSX-serien högpresterande apotekskylskåp
BIOPHARMA
Produktkod. 15628416 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Dörr stil:
Double Glass
Glass
Pluggtyp:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
208–230 V, 60 Hz
Mått (D x B x H) Inredning:
21,8 x 20,0 x 52,4 tum
28.5 x 24 x 58 in.
28.5 x 30.0 x 58.0 in.
28.5 x 52.5 x 58 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15628416
Brand: Thermo Scientific™ TSX2305PV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Det tysta, hållbara valet för medicinsk och apoteksklassad kylning
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande apotekskylskåp är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för förvaring av läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk och apoteksklassad förvaring som kräver 2° till 8 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring-standard, TSX-serien kan hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Designad för att säkert lagra läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk förvaring som kräver ett temperaturområde på 2°C till 8°C
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga R290-köldmedier och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys betydande nya alternativa policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
  • Bekväma, skjutbara lådkorgar för enkel inventering och åtkomst
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Pharmacy Refrigerator
Kapacitet (engelska) 23 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 650 L
Temperatur (börvärde) 3°-7°C (5°C)
Kylmedel R290
Dörr stil Glass
Antal dörrar 1
Lådor Basket Drawers
Antal lådor 6
Rackkapacitet 6
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Visa Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Avfrosta Automatic
Övervakningsalternativ Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Mått (D x B x H) Inredning 28.5 x 24 x 58 in.
Mått (L x B x H) Exteriör 37.8 x 28 x 78.6 in. (96 x 71.1 x 199.6 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37.8 in.
Depth (engelska) Interiör 28.5 in.
Djup (metrisk) Exteriör 96 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78.6 in.
Höjd (engelska) Interiör 58 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 199.6 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 28 in.
Bredd (engelska) Interiör 24 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 71.1 cm
Bredd (metrisk) Interiör 61 cm
Amperage 16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner Energy efficient
Fraktvikt (engelska) 510 lb.
Fraktvikt (metrisk) 231 kg
Vikt (engelska) 445 lb.
Vikt (metrisk) 202 kg
Visa mer Visa mindre
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.