Läs mer
Thermo Scientific™ TSX-serien högpresterande apotekskylskåp
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande apotekskylskåp är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för förvaring av läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk och apoteksklassad förvaring som kräver 2° till 8 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring-standard, TSX-serien kan hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
- Designad för att säkert lagra läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk förvaring som kräver ett temperaturområde på 3°C till 7°C
- Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
- Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
- Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
- Naturligt, R290-köldmedium och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys betydande nya alternativa policy (SNAP)
- Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
- Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
- Bekväma, skjutbara lådkorgar för enkel inventering och åtkomst
- Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
- Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
- Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
- Standarddörrlås ger komfort och trygghet
- Ergonomiskt dörrhandtag
- Sjökortsskrivare finns som tillval
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | High-Performance Refrigerator |
| Kapacitet (engelska) | 51.1 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 1447 L |
| Temperatur (börvärde) | 3°-7°C (5°C) |
| Kylmedel | R290 |
| Dörr stil | Double Glass |
| Antal dörrar | 2 |
| Lådor | Basket Drawers |
| Antal lådor | 8 |
| Rackkapacitet | 12 |
| Visa mer |
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.