Läs mer
IKA™ Rörkvarnskontroll
Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Gallerkammare och lock är gjorda av transparent material så att tester kan observeras när som helst
- Mill kan användas för hårda (Mohs hårdhet upp till 5), torra och spröda material
- Särskilt lämplig för malning av frön som majs och vete
- Kvarnen startar först när huven är stängd, felmeddelande visas
- Driv- och slipkammare säkrade med en labyrinttätning - inget damm kan komma ut från kammaren eller tränga in i enheten
- Överskådligt, flerspråkig OLED-display
- Timer, justerbar från 5 sekunder till 3 minuter
- USB gränssnitt för kontroll och dokumentation av alla parametrar
- Intervalldrift tillgänglig
- Steglöst variabel hastighet från 5000 till 25000rpm
- Olika driftlägen
- Justerbar säkerhetshastighet och säkerhetstid
- Programmerbara och lagringsbara testförhållanden
- Visning av felkod
- Enkel hantering med pekknappsats
- Tyst drift
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörbatchkvarn |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Mått (L x B x H) | 300 x 180 W x 170 mm |
| Visningstyp | OLED, flerspråkig |
| Elektriska krav | 220/240/100/120 V, 50/60 Hz, 100 W |
| För användning med (applikation) | Slipning av hårda, torra och spröda material |
| Slipningstid | 5 sek. till 3 min. |
| Hårdhet | 5 Mohs max. |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Visa mer |