Läs mer
Gosselin™ Rörförslutningar
Produktkod. 11748593
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Vitt
Produkttyp:
Bevingad mössa
Rak plugg
Ribbad stängningsplugg
För användning med (utrustning):
10 mm rör
11 mm rör
13 mm rör
13,5 mm rör
18,5 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1500
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 3000
Kvantitet:
1000/påse
1500 väskor
1500:- påse
2000 väska
2500:- påse
3000 väska
4000 väska
Produktkod. 11748593
Brand: Gosselin™ BA10003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för olika användningar av rör och applikationer. Gosselin™ Rörförslutningar erbjuds i raka, vingade, kjol- eller skruvkorkstilar och är tillverkade av PE-plast.
  • Alla stängningar vertikalt räfflade för lättare grepp
  • Skyddad med en ytterpåse av polyeten för att förhindra partikelkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Produkttyp Ribbad stängningsplugg
Material LDPE
Färg Vitt
För användning med (utrustning) 10 mm rör