Läs mer
Gosselin™ Rörförslutningar
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Vitt
Produkttyp:
Bevingad mössa
Rak plugg
Ribbad stängningsplugg
För användning med (utrustning):
10 mm rör
11 mm rör
13 mm rör
13,5 mm rör
18,5 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1500
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 3000
Kvantitet:
1000/påse
1500 väskor
1500:- påse
2000 väska
2500:- påse
3000 väska
4000 väska
Beskrivning
- Alla stängningar vertikalt räfflade för lättare grepp
- Skyddad med en ytterpåse av polyeten för att förhindra partikelkontamination
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG N °1935/2004, ISO 11137 |
| Produkttyp | Ribbad stängningsplugg |
| Material | LDPE |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | 11 mm rör |