Läs mer
Eppendorf™ MixMate Slanghållare
Produktkod. p-8006992 Handla allt Eppendorf Produkter
Rörkapacitet:
0,2 ml
0,5 ml
2 ml
Antal positioner:
24
96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10130623
Brand: Eppendorf™ 5353040113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med MixMate Vortex mixer
  • Slanghållare till Eppendor MixMate™
  • 3-i-1-blandaren för plattor, rör och virvelblandning
  • Höghastighetsinstrument garanterar fullständig blandning av dina prover på några sekunder
  • Enastående 2D Mix-Control ger optimerad blandning med antispillteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörkapacitet 0,2 ml
Produkttyp Slanghållare
För användning med (utrustning) 96 x 0,2 ml PCR-rör, pcr-remsor/96-brunnars pcr-plattor halvkjolar/okjolar, MixMate virvelblandare
Antal positioner 96