Läs mer
Grant Instruments Rör för densitometer
Produktkod. p-200109693
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
Produktkod. 30274336
Brand: Grant Instruments DEN TUBE 16
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör i glas. Hög borosilikat, PP Cap med silikondyna
  • Provrör av glas
  • 100 st/kartong
  • För användning med DEN-1, DEN-1B och DEN-600
  • Finns i 16 mm/15 mL och 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial Polypropelen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Borsilikatglas
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
För användning med DEN-1, DEN-1B, DEN-600
Kvantitet 100/Pk.
Kantad Nej
Diameter (metrisk) Inre 15.5 mm
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart glasrör
Väggtjocklek 0.2 mm
Bottenform Rund
Diameter (engelska) 0,63 tum.
Diameter (engelska) Inre 0,61 tum.
Höjd (engelska) 3,94 tum