Läs mer
Thermo Scientific™ Rör och kupolförsedda kapsyler, remsor med 8 st
Färg:
Naturlig
Produkttyp:
8-bandsrör
Kvantitet:
10 förpackningar med 12 remsor
250 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
0,2 mL Strip Tubes är kompatibla med standard 0,2 mL termiska cyklerblock. De är designade för både PCR- och qPCR-applikationer.
Flera kapsylalternativ finns tillgängliga, inklusive ett ultraklart lock som är idealiskt för användning i qPCR-analyser. Locken bildar en säker tätning, men är ändå lätta att applicera och ta bort. Kapsyler ökar den totala tubkapaciteten till 0,25 ml.
Höjdpunkter
- Kompatibel med 0,2 mL termocyklerblock 8 rör per remsa 0,25 mL maximal rörkapacitet när det är förslutet
- Förseglingsbar med platta och kupolformade remsor
- Ultra-Clear cap-alternativ tillgängliga för användning i qPCR-analyser
- PCR
- qPRC
- Realtids PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Volym (metrisk) | 0.25 mL |
| Kvantitet | 10 förpackningar med 12 remsor |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |