Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreactor
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
600 ml
Produkttyp:
Filterskruvlock
Konisk, filterskruvlock
Runt, filterskruvlock
Beskrivning
- TPP TubeSpin™ Bioreaktorer har bevisat sina fördelar i storskalig screening och optimering av processutveckling av suspensionscellsystem.
- De viktiga parametrarna för produktionsuppskalningen kan utvärderas med små mängder för att maximera antalet parallella experiment samtidigt. Detta sänker kostnaderna och ökar effektiviteten i processen
- TubeSpin™ Bioreactor 15: arbetsvolym 1 - 15 ml, konisk eller rund botten, filterlock
- TubeSpin™ Bioreactor 50: arbetsvolym 1 - 35 ml, konisk eller rund botten, filterlock
- TubeSpin™ Bioreactor 450: arbetsvolym upp till ca. 300 ml, konisk botten, filterlock, extra ersättningslock tillgängligt: solid #87355, filter #87356
- TubeSpin™ Bioreactor 600: arbetsvolym upp till ca. 400 ml, konisk botten, filterlock, extra ersättningslock tillgängligt: solid #87355, filter #87356
- Filterlock med delvis 5 olika öppningar (A, B, C, D, E) eller 10 lika öppningar
- Montera standard centrifugapparat
- Matchande adapterplattor för shakers för odling av suspensionsceller finns
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Höjd (metrisk) | 115 cm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 115 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Runt, filterskruvlock |