Läs mer
TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Rörställ
Produktkod. 11341794
Positioner:
10 och 18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11341794
Brand: TPP™ 99017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Rörställ är designade för 15/50 ml TPP™ TubeSpin™ Bioreactor rör.
  • Alfanumerisk kodning
  • Kan tas isär och förvaras för att spara utrymme
  • Passar liknande designade provrör (15 och 50 ml)
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Håller Rör (15 och 50 ml)
Material Polypropen
Positioner 10 och 18
Temperaturområde (metriskt). -190 °C till +121 °C
Mått (L x B x H) 209 x 98 x62mm
Diameter (metrisk) öppning 17,1 mm och 30 mm