Läs mer
Cytiva Slangkoppling för användning med peristaltisk pump P-1
Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Instruktioner för anslutning av kapillärslangar:
- Klipp av slangen rent vid 45° vinkel
- Ta bort skruvmuttern och skjut den över slangen
- Ta bort tätningspluggen
- Skjut slangen genom tätningspluggen tills den sticker ut ca 1 cm
- Sätt in slangen i nippeln: skjut tätningspluggen längs slangen och in i nippeln
- Dra åt kontakten med fingrarna
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangkoppling |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.8 mm |
| Anslutningar | Barb-steg |
| Material | Polypropen, POM fluorgummi |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,5 mm |
| För användning med (utrustning) | Peristaltisk pump P-1 |