missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TUG-1375, MedChemExpress

Produktkod. 16465536
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16465536

Brand: Medchem Express HY112813

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.

TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TUG-1375
Fysisk form Solid
CAS 2247372-59-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19ClN2O4S
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (282.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2Cl)SC[C@H]1C(O)=O)C3=CC=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 442.92
Formel vikt 442.92
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.