Läs mer
Tungsten silicide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367257
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11367257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011551.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volframsilicid används i mikroelektronik som kontaktmaterial. Den används också som en shunt över polykisellinjer för att öka deras konduktivitet och öka signalhastigheten. Vidare fungerar det som ett barriärskikt mellan kisel och andra metaller. Utöver detta används den i mikroelektromekaniska system och för oxidationsbeständiga beläggningar. Den används också som ersättning för tidigare volframfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12039-88-2
Molekylformel Si2W
Molekylvikt (g/mol) 240.01
MDL-nummer MFCD00049704
InChI-nyckel WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3
PubChem CID 16212546
IUPAC-namn bis($l^{3}-silanylidyne)wolfram
LEDER [Si]#[W]#[Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten silicide
Smältpunkt 2165°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 240.02
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.