Läs mer
Volfram(VI)klorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371699
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
Produktkod. 11371699
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012337.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.54 g/mol
Det är en föregångare för många volframföreningar. Det används i volframplätering, rening av volfram och olefinpolymerisation. Det används också som petroleumkatalysator och i intelligent glas. Den kan användas för deoxygenering av epoxider och som reagens vid organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13283-01-7
Molekylformel Cl6W
Molekylvikt (g/mol) 396.54
MDL-nummer MFCD00011463
InChI-nyckel KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC-namn hexaklorvolfram
LEDER Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 346°C
Kemiskt namn eller material Tungsten(VI) Chloride
Smältpunkt 275°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride.
Formel vikt 396.57
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.52
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tungsten(VI) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tungsten(VI) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.