Läs mer
Brannan™ Twaddle hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12839207
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12839207
Brand: Brannan™ 63/099/8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Skottladdade Twaddle hydrometrar
För 0 till 24 Secondll intervall uppdelat 1.0TW. 158 mm Skottladdad, skala underindelning 1.0
TW, noggrannhet± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW vid 60/60 °F. Kalibrerad vid 15,6 °C.