Läs mer
Brannan™ Twaddle hydrometrar
Baume Range:
0 till 24 g/ml
138 till 170 g/ml
48 till 74 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skottladdad, skala underindelning 1.0TW, noggrannhet± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW vid 60/60 °F. Kalibrerad vid 15,6 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Typ | Twaddle Hydrometer |
| ASTM-nummer | 3 |
| Ökar | 1 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Baume Range | 48 till 74 g/ml |