Learn More
IKA™ TWISTER-set
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7227873 Shop All IKA Products
Click to view available options
Inkluderar:
2 x IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, 2 x IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
3 x IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, 3 x IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
4 x IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, 4 x IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
Product Code. 17785868
Brand: IKA™ 0020027010
Only null left
Add to basket
Add to basket
TWISTER är en universell och kompakt blandningsanordning med magnetdrift.
I standardversionen är TWISTER en kraftfull enpositionsmagnetomrörare för blandning av upp till 5 L vid en maximal hastighet på 3000 rpm och en viskositet på upp till 500 mPa. Genom att ansluta ytterligare TWISTER-omrörare (finns som tillbehör) kan TWISTER utökas till en magnetomrörare med flera lägen med upp till 30 omrörningslägen. Omrörningspositioner kan styras antingen separat eller samtidigt (leader-follower-principen).
  • Med flerläges omrörartillsats TW.IX omvandlas drivenheten till en magnetomrörare med 9 omrörningspositioner för effektiv blandning av provkärl med små volymer (8 till 60 ml)
  • TW.VX-shakertillbehör förvandlar universell magnetdrift till en virvel- eller orbitalskakare
  • TWISTER gör att all information kan förmedlas utan någon alfanumerisk display via dess intuitiva och kemiskt resistenta 360° LED glasdisplay
  • Under drift kan hastighet eller effekt som krävs för omrörning visas
  • Viskositetsförändringar kan observeras och visas i procent
  • Blandningen kan startas genom att trycka på en knapp tack vare integrerad bägarekänning genom att placera eller röra vid bägaren
  • Omvänd funktion ändrar rotationsriktningen med bestämbara tidsintervall, vilket leder till en betydande förbättring av blandningsresultatet, särskilt med prover som är svåra att blanda
  • Hög skyddsklass IP 66 tillåter drift under tuffa förhållanden
  • TWISTER kan till exempel rengöras under kranen eller köras i inkubator vid temperaturer upp till 40 °C
  • Kompakt och innovativ design har redan belönats med Reddot Award 2022
  • Särskilt lämplig för användning i laboratorier med begränsat utrymme
  • Beroende på antalet enheter kan en annan strömkälla behövas (medföljande strömförsörjning är utformad för att driva upp till två enheter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighet 100 till 3000 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Glas
Kapacitet 5 L
Visa LED
Form Rektangel
Spänning 24 V
Wattal 10 W
Höjd (metrisk) 24 mm
Längd (metrisk) 135 mm
Toppplattans diameter (metrisk) 124 mm
Bredd (metrisk) 135 mm
Amperage 400 mA
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Universell
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti och serviceerbjudande 3 år
Färg Svart
Inkluderar IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
Material Aluminium
Skyddsklass IP 66
Hastighetskontroll Tryckknapp
Timer Ja
Typ Blandningsenhet
Fraktvikt (metrisk) 0.6 kg