Läs mer
S-Curve™ Two Compartment Glove Dispenser with Front Access Holes
Material:
PETG
Beskrivning
- Single, sloping lid with full-length hinge to maintain HEPA flow
- Front access holes for easy product dispensing
- Can be mounted with heavy-duty wall brackets (included)
- Flame treated edges for a smooth finish
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Glove Dispenser |
| Färg | Clear |
| Mått (D x B x H) Inredning | 11.5 x 12 x 12 in. |
| Håller | Gloves |
| Material | PETG |
| Montering | Keyhole Slots |
| Antal fack | 2 |
| Produktstil | Top Loading |
| Inkluderar | Heavy-duty wall mounting bracket |
| Tjocklek (engelska) | 0.25 in. |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.