Läs mer
Köttermann Tvådörrars högt förvaringsskåp
Produktkod. p-7236283
Dörrtyp:
Glidande
Med gångjärn
Antal hyllor:
4
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Produktkod. 17362089
Brand: Köttermann 30100066
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta tvådörrars höga förvaringsskåp har två gångjärns- eller skjutdörrar för att skydda lagrad utrustning och redskap.
  • Hög, smal design utökar förvaringen med ett litet fotavtryck
  • Två dörrar skyddar lagrade föremål
  • Alternativ med skjutdörrar och gångjärn finns
Specifikationer
Färg Vitt
Justerbar Nej
Typ av skåp Hög förvaring
Mått (D x B x H) 350 x 900 x 1920 mm
Dörrtyp Glidande
Avsluta Epoxibelagd
För användning med (applikation) Förvaring
Antal dörrar 2
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Garanti Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 83.4 kg
Med hjul Nej
Material Stål