Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Produktkod. 10728271
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Standard konisk fog:
Side Neck 29/32
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10728271
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 03213137
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolvar enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
  • Med NS
  • Med vinklad sidohals (20° )
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Duran Glas
Standard konisk fog Side Neck NS 14/23