Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 Adaptrar för rund skopa
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2 ml koniskt mikrorör
100 ml rundbottnad öppen tub
14 ml koniskt urinrör
15 ml koniskt rör
25 ml universellt koniskt/försett rör
250 ml Corning konisk flaska
250 ml flaska
5 ml RIA/rundbottnad rör (utan lock)
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad tub (utan lock) med dekanteringshjälpmedel
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad rör
84 x 15 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Lägg till funktionalitet till din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adapters, som ger stöd för rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Funktioner
- Adaptrar håller rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för rund hink |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 15 ml koniskt rör |
| För användning med (utrustning) | Rundbottnad och konisk rör och flaska, mikrorör och blodinsamlingsrör |
| Rörstorlek | 15 mL |