Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 Adaptrar för rund skopa
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2 ml koniskt mikrorör
100 ml rundbottnad öppen tub
14 ml koniskt urinrör
15 ml koniskt rör
25 ml universellt koniskt/försett rör
250 ml Corning konisk flaska
250 ml flaska
5 ml RIA/rundbottnad rör (utan lock)
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad tub (utan lock) med dekanteringshjälpmedel
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad rör
84 x 15 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Lägg till funktionalitet till din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adapters, som ger stöd för rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Adaptrar kommer att hålla rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för rund hink |
| Typ av rör | 5/7 ml blodprovsrör |
| Kapacitet | 5/7 ml blodprovsrör |
| För användning med (utrustning) | Rundbottnad och konisk rör och flaska, mikrorör och blodinsamlingsrör |