Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Slang
Produktkod. p-8005142
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Total längd (metrisk):
15 m
15,2 m
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 15197064
Brand: Masterflex™ ACF1S1507C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ E-3603 Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
Tygon™ E-3603-slangen är speciellt framtagen för motstånd mot flex-trötthet och nötning. Som en slang för instrumentanslutning, ventilation, dränering och andra allmänna laboratorieapplikationer, Tygon™ E-3603-slangen erbjuder överlägsen livslängd, vilket minimerar arbetet och kostnaderna för att byta ut dem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, NSF, 3-A, USP-klass VI, Japansk lag om livsmedelshygien #370/1959, 1935/2004/EG, 10/2011/EU
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,39 tum
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Tygon E-3603
Diameter (engelska) Yttre 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,09 tum.
Tjocklek (metrisk) 2,4 mm
För användning med (applikation) För laboratorie-, mat- och dryckes- och vakuumapplikationer
Förpackningsmängd 1 st
Färg Klart
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 2,5 bar (vid 23 °C)
Produkttyp Flexibel slang