Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Icke-DEHP vakuumslang
Produktkod. 15147134
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 15147134
Brand: Masterflex™ 0641420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Böjs till skarpa radiekurvor och fungerar enkelt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing är för användning med allmänna laboratorie-, mat- och dryckesinstrument, biofarmaceutiska och analytiska instrument.
Funktioner/fördelar:
  • Alternativ till DEHP-slangar
  • Ny formulering ger samma utmärkta prestanda
  • Innehåller ingen BPA
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ökar produktiviteten i peristaltiska pumpar– räcker längre än andra klara slangar 2 till 1
  • Slät, polerad inre borrning
  • Icke-oxiderande och icke-kontaminerande
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert
  • Spolar märkta med 1-fots intervaller för enkel mätning
Typiska tillämpningar:
  • Allmänt laboratorium
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och dräneringsledningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, GMP och NSF 51
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (engelska) 9.8 ft.
Total längd (metrisk) 3 m
Tjocklek (engelska) 0,18 tum.
Tjocklek (metrisk) 4.8 mm
För användning med (applikation) Allmänt labb, mat och dryck och biofarm. Vakuumservice på 29,9 tum. Hg (760 mm Hg) vid 73 °F (23 °C)
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 49 psi
Vakuumnivå 29,9 tum Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C
Produkttyp Vakuumslang