Läs mer
Invitrogen™ Tyramidkonjugat
Produktkod. 15595055
Konjugera:
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 750
Biotin-XX
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Paket med 150
Varje
Excitation/Emission:
347/442 nm
495/519 nm
555/565 nm
556/573 nm
579/604 nm
591/617 nm
650/668 nm
750/790 nm
Produktkod. 15595055
Brand: Invitrogen™ B40951
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett utbud av ljusa Alexa Fluor™ , Alexa Fluor™ Plus eller Biotin XX tyramidkonjugat. Dessa tyramidkonjugat används i tyramidsignalförstärkning (TSA ), även kallad katalyserad reporterdeposition (CARD).
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett utbud av ljusa Alexa Fluor™ , Alexa Fluor™ Plus eller Biotin XX tyramidkonjugat. Dessa tyramidkonjugat används i tyramidsignalförstärkning (TSA ), även kallad katalyserad reporterdeposition (CARD). TSA används för att förstärka signaler upp till 200 gånger jämfört med standardavbildningsmetoder. Detta reagens kan användas med vilken antikropp som helst konjugerad till HRP för tyramidsignalförstärkning för att detektera mål med låg förekomst. Upp till sju-plex är möjligt i multiplexbar fluorescerande avbildning.
Dessa tyramidreagenser används i tyramidsignalförstärkning (TSA ), även kallad katalyserad reporterdeposition (CARD). TSA används för att förstärka signalen upp till 200 gånger jämfört med standardavbildningsmetoder. Dessa reagenser tillhandahålls fristående, men finns också tillgängliga som en del av vår SuperBoost™ tyramidsignalförstärkningssatser (tillgängliga separat). De kan användas med vilken antikropp som helst konjugerad till HRP för tyramidsignalförstärkning för detektering av mål med låg förekomst. Upp till sju-plex är möjligt i multiplex fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH).
Funktioner inkluderar:
•Överlägsen känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande bildbehandling
• Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
• Lämplig för högupplösta multiplexbilder sammärkt med —TO-PRO-3, sekundära antikroppar och andra SuperBoost kit
• Kräver 10 100 gånger –mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
Tyramidreagenser kan, när de används enligt anvisningarna, öka känsligheten upp till 200 gånger jämfört med standardavbildningsmetoder. Dessa reagenser hjälper till att vässa dina resultat för tydlig synlighet i kritiska områden som standardavbildningsmetoder inte kan avslöja. De är enkla att använda och lätt att anpassa till standard ICC, IHC eller FISH experimentella protokoll, med vilken cell eller vävnadstyp som helst. Celler märkta med ett tyramidreagens kan avbildas med vilken typ av mikroskop som helst, vilket ger högupplösta multiplexbilder.
Lös upp Alexa Fluor™ eller Biotin-XX tyramidreagens i 150μ L DMSO för att förbereda 100X lager. Tyramid kan täcka sidorna av injektionsflaskan så vänd upp och ned på injektionsflaskan flera gånger för att säkerställa att allt reagens är upplöst i lösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klonalitet Hold (Håll)
Kvantitet 1 injektionsflaska, 150 objektglas
För användning med (applikation) Immunhistokemi (IHC), Immunfluorescens (IF), Immuncytokemi (ICC), ISH
Konjugera Biotin-XX
Innehåll och lagring •1 injektionsflaska Biotin-XX Tyramidreagens tillräckligt för 150 objektglas Förvara
vid 2 °C till 8 °C. Vid förvaring enligt anvisningarna är produkten stabil i 6 månader efter mottagandet.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is