Läs mer
Tyramine, 98+%
Produktkod. p-7041997
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15403669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60990.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagens för fluorescensenzymimmunanalys
Tyramin fungerar som en adrenerg och används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter. Det är en vasoaktiv aminosyra som finns i livsmedel och den utlöser huvudvärk hos vissa drabbade.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tyramin fungerar som en adrenerg och används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter. Det är en vasoaktiv aminosyra som finns i livsmedel och den utlöser huvudvärk hos vissa drabbade.
Löslighet Löslig i vatten (
10 mg/ml vid 15 C), °metanol, DMSO, kokande alkohol (100 mg/ml) och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Oförenlig med starka syror, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-67-2
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00008193
InChI-nyckel DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyramine
Smältpunkt 160°C to 162°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
Kvantitet 1 g
Beilstein 1099914
Merck Index 14,9835
Löslighetsinformation Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.