Läs mer
DuPont™ Tyvek 600 Plus vit overall med huva
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
- Självhäftande hakrem för tät försegling av kostym mot ansiktsmask
- Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
- Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad resår i midjan
- Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
- Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
- Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
- Tillämpningar inkluderar underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller forskning, biosäkerhetslaboratorier samt medicinska applikationer och när de utsätts för biologiska faror
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | X-large |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dragkedja med självhäftande flik och hakflik |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur