Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Dragsko Stängning Autoklav 2X Stor påse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
28 x 50 tum.
34 x 34 tum.
36 x 20 tum.
36 x 36 tum.
36 x 42 tum.
36 x 46 tum.
38 x 38 tum.
40 x 40 tum.
44 x 42 tum.
46 x 26 tum.
48 x 24 tum.
48 x 32 tum.
48 x 36 tum.
48 x 48 tum.
48 x 60 tum.
50 x 44 tum.
50 x 48 tum.
50 x 62 tum.
60 x 40 tum.
60 x 60 tum.
64 x 36 tum.
64 x 48 tum.
70 x 18 tum.
72 x 36 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 3008 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 89 L |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Dragsko |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Visa mer |