Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med strumpor
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
Beskrivning
- Huvoverall med integrerade strumpor och extra knälång stövellapp.
- Finns i vitt i storlekarna S till XXXL.
- Robust men ändå lätt (< 250g per plagg).
- Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken.
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
- Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Intermediär |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Mehr anzeigen |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur