Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 jacka
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Speciellt utformad för användning med Tyvek™ kläder
- Flash-spunnen HDPE-konstruktion
- Sydda invändiga sömmar
- Dragkedja framtill
- Elastiskt ansikte och handleder
- Vitt
- PPE kategori I
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Certifikat och efterlevnad | EN 1149-5 |
| Sömtyp | Sydd (intern) |
| Produkttyp | Kemikaliebeständig jacka med huva |
| För användning med (applikation) | Läkemedelshantering, kemiskt skydd, sanering/sanering av bly och asbest, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän städning, bland många andra |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido