Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 industrioveraller
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10240690
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
Produktkod. 10240690
Brand: DuPont™ D13395672
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 industrioveraller med krage är sammansatta av flashspunnen högdensitetspolyeten.
  • Med krage
  • Invändiga sydda sömmar
  • Dragkedja gjord av TYVEK™ med klaff
  • Elastiska muddar, anklar och midja
  • Antistatisk behandling
  • Kategori III, Typ 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Branschmodelloveraller
Storlek 2X-large
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Krage typ Standardvikning
Certifikat och efterlevnad EN 1073-2, EN 1149-5
Beskrivning Elastisk handled, dragkedja fram
För användning med (applikation) För underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier.
Kvantitet 100/Pk.