Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Klänning med bunden hals
Handla allt DuPont Produkter
Click to view available options
Storlek:
Liten
Intermediär
X-large
2X-large
3X-large
Description
- Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
- Andningsbar och exceptionellt låg ludd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Labbrock för kontrollerade miljöer |
| Storlek | Liten |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |