Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Huvoverall Blå
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008015
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15108814
Brand: DuPont™ D14936717
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall är sammansatt av blixtspunnen HDPE. 3-delad huva ger optimal passform till huvudet och ansiktet när du vänder dig medan ett stort grenområde ger rörelsefrihet.
  • Overall med 3-delad huva för optimal passform mot huvud och ansikte vid vändning.
  • Ergonomisk-skyddande design.
  • Sydda utvändiga sömmar.
  • Elastiska handleder, vrister och ansikte.
  • Resår i midjan (limmad).
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa.
  • Robust men ändå lätt (<180 g per plagg).
  • Rymlig grenyta för rörelsefrihet.
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Material HDPE
Färg Blått
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Motstånd Abrasion
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm