Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 laboratorierockar tryckknappar
Produktkod. p-8003112 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Medium
Betydande
X-Large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 11742594
Brand: DuPont™ D13396069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen, fina partiklar och fibrer. Andra funktioner inkluderar ultralåg ludd och antistatiskt behandlad.
  • Silikon ej tillsatt
  • Sydda invändiga sömmar
  • 3 fickor och 5 tryckknappar
  • Består av flashspunnen högdensitetspolyeten
  • Ger en idébalans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemikalieskydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent labbrock
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material HDPE
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier