Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Byxor
Produktkod. p-8010504 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Produktkod. 12623690
Brand: DuPont™ D13395735
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ 500 Byxor erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • Flash-spunnen HDPE-konstruktion
  • Resår i midjan
  • Sydda sömmar
  • Inga fickor
  • Vitt
  • PPE Kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Produkttyp Kemikaliebeständiga byxor
Material Flashspunnen HDPE
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad, EN 1149-5
Midja stil Elastisk
För användning med (applikation) Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemiskt skydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
Objektbeskrivning Invändigt sydd innersöm