Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Labo Overall
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11753113 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11753113
Brand: DuPont™ D14529838
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ CHF7 Hooded Laboratory Overalls är robusta men ändå lätta med en huva i 3 delar och kil för förbättrad passform.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad
  • Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
  • Består av flashspunnen högdensitetspolyeten
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad resår i midjan
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Tillämpningar inkluderar läkemedelsindustrin, laboratorier, kosmetika, optik och elektronik
  • Sydda invändiga sömmar för att minska föroreningar från insidan till utsidan av plagget
  • Fästa överdragsskor som består av plaggmaterial med friktionsbelagd sula för att ge extra halkskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6, EN 1073-2
Beskrivning Blixtlåsflik, tunnelformad mudd och ansiktsresår
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm