Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Labo Overall
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer
- Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad
- Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
- Består av flashspunnen högdensitetspolyeten
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad resår i midjan
- Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler
- Tillämpningar inkluderar läkemedelsindustrin, laboratorier, kosmetika, optik och elektronik
- Sydda invändiga sömmar för att minska föroreningar från insidan till utsidan av plagget
- Fästa överdragsskor som består av plaggmaterial med friktionsbelagd sula för att ge extra halkskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Liten |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | 3-panel |
| Förslutningstyp | Blixtlås fram med stormklaff |
| Visa mer |