Läs mer
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Lång brätte
Handla allt Uvex Produkter
Färg:
Svart
Storlek:
52 till 54 cm
55 till 59 cm
60 till 63 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Perfekt för områden där hjälm inte är obligatoriskt, men det fortfarande finns risk för huvudskador
- Innovativt hårt skalelement i bältdjursdesign, bikakestruktur och stötdämpande element
- Tillförlitligt stötskydd i enlighet med EN 812
- Lång brätte ger ökat solskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Bump Cap |
| Storlek | 52 till 54 cm |
| Inkluderar | Armadillo-Style Hard Shell |
| Ventilerad | Ventilerad |
| Huvud stil | Baseballkeps |