Läs mer
Poulten Selfe™ U-Tube Reverse Flow Viskosimeter
Produktkod. 13171033
Storlek:
1
2
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13171033
Brand: Poulten Selfe™ 1637/04
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för transparenta och ogenomskinliga vätskor. Med UKAS kalibreringscertifikat
Typ BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170.Lämplig för transparenta och ogenomskinliga vätskor. Nominell totallängd 275 mm. Ungefärlig provstorlek 12mL till 25mL. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Produkttyp U-Tube Reverse Flow Viskosimeter
Viskositetsområde 20 till 100 cSt
ASTM-nummer D446
Certifikat och efterlevnad UKAS
Storlek 4
Volym (metrisk) 12 till 25 ml