Läs mer
Poulten Selfe™ U-Tube Reverse Flow Viskosimeter
Storlek:
1
2
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Typ BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170.Lämplig för transparenta och ogenomskinliga vätskor. Nominell totallängd 275 mm. Ungefärlig provstorlek 12mL till 25mL. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | U-Tube Reverse Flow Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 0,6 till 3 cSt |
| ASTM-nummer | D446 |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS |
| Storlek | 1 |
| Volym (metrisk) | 12 till 25 ml |