Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaring under bänkskåp UB-S-90
Produktkod. 15904436 Handla allt asecos Produkter
Dörr stil:
Glidande
Modell:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Vikt (metrisk):
111 kg
123,30 kg
148 kg
150,50 kg
163 kg
180 kg
183,50 kg
193 kg
200,10 kg
244 kg
244,50 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15904436
Brand: asecos™ 3042100135340
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
  • Användarvänlig: lådorna förblir öppna i alla lägen, insidan av lådorna är helt synliga– tillgång till alla containrar
  • Säker: lådor försedda med jordtråd inkl. klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
  • Ingen obehörig användning: lådor låsbara med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Garanti
Fem år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 1 x 22,5 liters låda (pulverlackerad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 502 mm
Djup (metrisk) interiör 382 mm
Mått (D x B x H) Inredning 382 x 979 x 520 mm
Mått (D x B x H) 502 x 1102 x 600 mm
Dörr stil Glidande
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 600 mm
Höjd (metrisk) interiör 502 mm
Modell UB90.060.110.050.S
Antal dörrar 1
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 180 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1102 mm
Bredd (metrisk) Interiör 979 mm
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaring under bänkskåp