Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaring under bänkskåp UB-S-90
Handla allt asecos Produkter
Dörr stil:
Glidande
Modell:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Vikt (metrisk):
111 kg
123,30 kg
148 kg
150,50 kg
163 kg
180 kg
183,50 kg
193 kg
200,10 kg
244 kg
244,50 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
- Användarvänlig: lådorna förblir öppna i alla lägen, insidan av lådorna är helt synliga– tillgång till alla containrar
- Säker: lådor försedda med jordtråd inkl. klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
- Ingen obehörig användning: lådor låsbara med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
- Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Garanti
Fem år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, CE-kompatibel |
| Konfiguration | 1 x låda (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats (rostfritt stål) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 600 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 482 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 482 x 470 x 702 mm |
| Mått (D x B x H) | 600 x 593 x 800 mm |
| Dörr stil | Glidande |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 800 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 702 mm |
| Visa mer |