Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Handla allt SI Analytics Produkter
Ungefärlig konstant:
0,003 tusen
0,005 tusen
0,01 tusen
0,03 tusen
0,3 tusen
Storlek:
0,36 mm diameter
0,46 mm diameter
0,58 mm diameter
0,78 mm diameter
Diameter 1,36 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
- Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
- Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Kalibrerad | Ja |
| Ungefärlig konstant | 0,03 tusen |
| ASTM-nummer | D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| För användning med (applikation) | Manuella mätningar och automatiska mätningar |
| Storlek | 0,78 mm diameter |