Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter ej kalibrerad
Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,5 till 3 cSt
10 till 100 cSt
Ungefärlig konstant:
0,1 tusen
0.003K
Storlek:
0,47 mm diameter
Diameter 1,13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
- Ej kalibrerad
- Utan konstant för bestämning av relativ viskositet
- Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 10 till 100 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Ungefärlig konstant | 0,1 tusen |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Inkluderar | Ringmärken |
| För användning med (applikation) | För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende |
| Storlek | Diameter 1,13 mm |
| Volym (metrisk) | 15 till 20 ml |