Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter ej kalibrerad
Produktkod. 10561541 Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,5 till 3 cSt
10 till 100 cSt
Ungefärlig konstant:
0,003 tusen
0,1 tusen
Storlek:
0,47 mm diameter
Diameter 1,13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10561541
Brand: SI Analytics™ 285400304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter ej kalibrerad innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Ej kalibrerad
  • Utan konstant för bestämning av relativ viskositet
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 0,5 till 3 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,003 tusen
Certifikat och efterlevnad DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 0,47 mm diameter
Volym (metrisk) 15 till 20 ml