Läs mer
Poulten Selfe™ Ubbelohde Viskometrar på upphängd nivå
Storlek:
1B
1C
2
2C
3B
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 283 mm. Ungefärlig provstorlek 18mL. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ubbelohde Viskosimeter med upphängd nivå |
| Viskositetsområde | 6 till 30 cSt |
| ASTM-nummer | D445-IP71, D446 |
| Certifikat och efterlevnad | D446 |
| Storlek | 1C |
| Volym (metrisk) | 18 mL |