Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med extra rör
Handla allt SI Analytics Produkter
Ungefärlig konstant:
0,01
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kalibrerad, med konstant, för automatisk mätning
- Idealisk för automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Dessa viskosimeter används företrädesvis för automatiska mätningar när en AVS™ 24 eller AVS™ 26 automatisk viskosimeterrengörare används samtidigt
- Det extra påfyllnings- och rengöringsröret och glasgängan säkerställer säker drift
- De kalibrerade viskosimetrarna levereras med tillverkarcertifikat i enlighet med DIN 55 350, del 18
- De ringmärken som också finns fungerar som hjälpmärken i fall viskosimetern måste kontrolleras med hjälp av manuella mätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ubbelohde Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 1,2 till 10 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Beskrivning | 0,63 mm diameter |
| Ungefärlig konstant | 0,01 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3105, DIN 51 562, del 1, BS 133, NFT 60-100 |
| Material | Glas |
| Längd (metrisk) | 290 mm |
| För användning med (applikation) | Automatiska mätningar |
| Volym (metrisk) | 18 till 22 ml |