Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM
Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,35 till 1 cSt
2 000 till 10 000 cSt
200 till 1000 cSt
6 000 till 30 000 cSt
600 till 3000 cSt
Ungefärlig konstant:
Kapillär nr 0, konstant K = 0,001
Kapillär nr. III, konstant K = 1
Kapillär nr. IIIc, konstant K = 3
Kapillär nr. IV, konstant K = 10
Kapillär nr. IVc, konstant K = 30
Diameter (metrisk) öppning:
0,24 mm
1,83 mm
2,43 mm
3,27 mm
4,32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
- Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
- Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ubbelohde ASTM Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 200 till 1000 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Ungefärlig konstant | Kapillär nr. III, konstant K = 1 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Diameter (metrisk) öppning | 1,83 mm |
| Längd (metrisk) | ∼285 mm |
| För användning med (applikation) | Bestämning av viskositeten för Newtonska vätskor |
| Volym (metrisk) | 15 till 20 ml |